Principaux documents
ENAH961CD670
Enamine
6-methoxyhexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methoxy-1-hexanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-9-7-5-3-2-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
CROLBRYGLOVQCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1637796
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1637796