Principaux documents
ENAH961CD5A4
Enamine
1-(6-aminopyridin-3-yl)piperidin-3-ol
50 MG
375.20 CHF
100 MG
535.10 CHF
250 MG
745.70 CHF
500 MG
1 147.40 CHF
1 G
1 459.40 CHF
2.5 G
2 817.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-2737186-50MG
375.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
375.20 CHF
100 MG
535.10 CHF
250 MG
745.70 CHF
500 MG
1 147.40 CHF
1 G
1 459.40 CHF
2.5 G
2 817.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2737186-50MG
375.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(6-amino-3-pyridinyl)-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c11-10-4-3-8(6-12-10)13-5-1-2-9(14)7-13/h3-4,6,9,14H,1-2,5,7H2,(H2,11,12)
Clé InChI
DOKMRESICMIUFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2737186
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2737186