Principaux documents
ENAH961CD53D
Enamine
[(5R)-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl]methanol
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-26622222-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26622222-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-6-1-2-7-8-3-4-9(6)7/h3-4,6,10H,1-2,5H2/t6-/m1/s1
Clé InChI
NVRFCMKWUJAVNV-ZCFIWIBFSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222