Documents
ENAH961CD51D
Enamine
(2-hydroxyacetyl)urea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09
Numéro MDL:
Iupac Name
N-glycoloylurea
Inchi Code
1S/C3H6N2O3/c4-3(8)5-2(7)1-6/h6H,1H2,(H3,4,5,7,8)
Clé InChI
RYDVBNBVYVMEDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1262094
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1262094