Principaux documents
ENAH961CD448
Enamine
N-(1H-pyrazol-3-yl)but-2-ynamide hydrochloride
50 MG
354.40 CHF
100 MG
505.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-27695254-50MG
354.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354.40 CHF
100 MG
505.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27695254-50MG
354.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(1H-pyrazol-3-yl)but-2-ynamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7N3O.ClH/c1-2-3-7(11)9-6-4-5-8-10-6;/h4-5H,1H3,(H2,8,9,10,11);1H
Clé InChI
UYFYNJJFUOCMMY-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695254
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695254