Principaux documents
ENAH961CD43A
Enamine
3-amino-5-ethynylbenzoic acid hydrochloride
100 MG
281.60 CHF
50 MG
375.20 CHF
250 MG
381.70 CHF
500 MG
576.70 CHF
1 G
726.20 CHF
2.5 G
1 237.10 CHF
5 G
2 087.30 CHF
10 G
3 449.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-27695900-100MG
281.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
281.60 CHF
50 MG
375.20 CHF
250 MG
381.70 CHF
500 MG
576.70 CHF
1 G
726.20 CHF
2.5 G
1 237.10 CHF
5 G
2 087.30 CHF
10 G
3 449.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27695900-100MG
281.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-ethynylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7NO2.ClH/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(10)4-6;/h1,3-5H,10H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
QLQJNCXBIXYMJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695900
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695900