Documents
ENAH961CD3AB
Enamine
[3-(trifluoromethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H11F3O/c9-8(10,11)7(4-12)2-5-1-6(5)3-7/h5-6,12H,1-4H2
Clé InChI
FCJRUVZACMDYOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736392
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736392