Principaux documents
ENAH95E741D4
Enamine
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-27107855-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27107855-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO2S/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)12(7,10)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
LPMOWDZSFJKWJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855