Principaux documents
ENAH95E73C9D
Enamine
5-carbamimidamido-2-(carbamoylamino)pentanoic acid
50 MG
394.70 CHF
100 MG
565.00 CHF
250 MG
788.60 CHF
500 MG
1 217.60 CHF
1 G
1 547.80 CHF
2.5 G
2 990.80 CHF
5 G
4 403.90 CHF
10 G
6 508.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-9518498-50MG
394.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
394.70 CHF
100 MG
565.00 CHF
250 MG
788.60 CHF
500 MG
1 217.60 CHF
1 G
1 547.80 CHF
2.5 G
2 990.80 CHF
5 G
4 403.90 CHF
10 G
6 508.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-9518498-50MG
394.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
172-174
Iupac Name
N~2~-(aminocarbonyl)-N~5~-[amino(imino)methyl]ornithine
Inchi Code
1S/C7H15N5O3/c8-6(9)11-3-1-2-4(5(13)14)12-7(10)15/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,8,9,11)(H3,10,12,15)
Clé InChI
GNRVMKVZOPHHAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9518498
Melting Point
172-174
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9518498