ENAH95E73BCE
Enamine
7-methoxy-4lambda6-thia-5-azaspiro[2.5]octane-4,4-dione
Réf. du fournisseur: EN300-27103702-50MG
436.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-27103702-50MG
436.30 CHF
Iupac Name
7-methoxy-4-thia-5-azaspiro[2.5]octane 4,4-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13NO3S/c1-11-6-4-7(2-3-7)12(9,10)8-5-6/h6,8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
CBYBZSLCGAYPBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103702