ENAH95E73AB8
Enamine
rac-tert-butyl (4aR,8aS)-hexahydro-2H-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]oxazine-8-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-7537234-100MG
363.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7537234-100MG
363.50 CHF
Iupac Name
tert-butyl (4aR,8aS)-hexahydro-8H-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(13)12-4-5-15-9-8(12)14-6-7-16-9/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
BDWDSXLAWZYDEZ-DTWKUNHWSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537234