Documents
ENAH95E73606
Enamine
2-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-6-5-11-4-2-3-7(9(12)13)8(11)10-6;/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
AIHTVEWLNXXPSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115363
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115363