Documents
ENAH95E72EC4
Enamine
tert-butyl 2-(4-bromophenyl)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.22
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-bromophenyl)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18BrNO3/c1-15(2,3)20-14(19)17-9-12(18)8-13(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
Clé InChI
IGIAULHYWPPCLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27113633
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27113633