Principaux documents
ENAH95E72C94
Enamine
3-[1-(4-bromophenyl)cyclopropyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(1-(4-bromophenyl)cyclopropyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16BrN.ClH/c14-12-3-1-10(2-4-12)13(6-7-13)11-5-8-15-9-11;/h1-4,11,15H,5-9H2;1H
Clé InChI
WKFHEXWWNOEIQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114908
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114908