Principaux documents
ENAH95E72AE3
Enamine
4-(2-phenoxyacetyl)piperazin-2-one
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6718613-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6718613-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(phenoxyacetyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c15-11-8-14(7-6-13-11)12(16)9-17-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,13,15)
Clé InChI
VQOCCTAPSDVOOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6718613
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6718613