Principaux documents
ENAH95E72AB9
Enamine
6-chloro-1-benzofuran-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chlorobenzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-7-2-1-6-3-8(5-11)12-9(6)4-7/h1-5H
Clé InChI
JPKLYQNKGPAXPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112914
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112914