Documents
ENAH95E72960
Enamine
(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-5,7H/b4-2+
Clé InChI
AQKTWIMZLCJHDR-DUXPYHPUSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21910963
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21910963