Principaux documents
ENAH95E72890
Enamine
3,5-dibromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
100 MG
185.40 CHF
250 MG
245.20 CHF
500 MG
429.80 CHF
1 G
557.20 CHF
2.5 G
1 047.30 CHF
5 G
1 529.60 CHF
10 G
2 245.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-21998471-100MG
185.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185.40 CHF
250 MG
245.20 CHF
500 MG
429.80 CHF
1 G
557.20 CHF
2.5 G
1 047.30 CHF
5 G
1 529.60 CHF
10 G
2 245.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.91
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-21998471-100MG
185.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dibromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO2/c8-4-1-3(2-11)7(12)5(9)6(4)10/h1-2,12H
Clé InChI
BYTBCQARDOIGFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21998471
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21998471