Principaux documents
ENAH95E7255B
Enamine
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-ol dihydrochloride
50 MG
464.90 CHF
100 MG
670.30 CHF
250 MG
936.80 CHF
500 MG
1 451.60 CHF
1 G
1 849.40 CHF
2.5 G
3 579.70 CHF
5 G
5 277.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-27159023-50MG
464.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
464.90 CHF
100 MG
670.30 CHF
250 MG
936.80 CHF
500 MG
1 451.60 CHF
1 G
1 849.40 CHF
2.5 G
3 579.70 CHF
5 G
5 277.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27159023-50MG
464.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-11-5-4-10-8-3-2-7(12)6-9(8)11;;/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3;2*1H
Clé InChI
GFSYBCMFXRFHFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159023
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159023