Principaux documents
ENAH9453E341
Enamine
2-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-26929805-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26929805-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF4O2S/c1-4-2-5(8(11,12)13)7(6(10)3-4)16(9,14)15/h2-3H,1H3
Clé InChI
LWRLXHVBDZXJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26929805
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26929805