Principaux documents
ENAH9453E1CB
Enamine
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxamide dihydrochloride
50 MG
423.30 CHF
100 MG
609.20 CHF
250 MG
849.70 CHF
500 MG
1 315.10 CHF
1 G
1 672.60 CHF
2.5 G
3 233.90 CHF
5 G
4 764.00 CHF
10 G
7 041.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-27103892-50MG
423.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
423.30 CHF
100 MG
609.20 CHF
250 MG
849.70 CHF
500 MG
1 315.10 CHF
1 G
1 672.60 CHF
2.5 G
3 233.90 CHF
5 G
4 764.00 CHF
10 G
7 041.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27103892-50MG
423.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3O.2ClH/c9-7(12)8(1-2-8)11-5-3-10-4-6-11;;/h10H,1-6H2,(H2,9,12);2*1H
Clé InChI
QOBQDYGQPWFVDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103892
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103892