Principaux documents
ENAH9453E1A9
Enamine
methyl 4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-27102572-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27102572-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2.ClH/c1-12-7(11)8(6-9)2-4-10-5-3-8;/h10H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
OXFQKBRPYKKHCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102572
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102572