Principaux documents
ENAH9453E185
Enamine
3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-oxane]
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tetrahydro-3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-pyran]
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-9-4-2-8(1)7-6(11-7)5-10-8/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
CXRWTXTYJZZLHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105983
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105983