Principaux documents
ENAH9453DD70
Enamine
(1,3-oxazol-4-yl)methanethiol hydrochloride
50 MG
362.20 CHF
100 MG
518.20 CHF
250 MG
719.70 CHF
500 MG
1 107.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-27112945-50MG
362.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
362.20 CHF
100 MG
518.20 CHF
250 MG
719.70 CHF
500 MG
1 107.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27112945-50MG
362.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
oxazol-4-ylmethanethiol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5NOS.ClH/c7-2-4-1-6-3-5-4;/h1,3,7H,2H2;1H
Clé InChI
FFYCSIKXNFOIMG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112945
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112945