Principaux documents
ENAH9453DB51
Enamine
5-methyl-4-phenylfuran-2-carboxylic acid
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-9492271-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-9492271-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-8-10(7-11(15-8)12(13)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
JQUQRAVKCSSXQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9492271
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9492271