Principaux documents
ENAH9453DACE
Enamine
methyl 2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)acetate
50 MG
472.70 CHF
100 MG
683.30 CHF
250 MG
955.00 CHF
500 MG
1 478.90 CHF
1 G
1 884.50 CHF
2.5 G
3 649.90 CHF
5 G
5 378.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-337316-50MG
472.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
472.70 CHF
100 MG
683.30 CHF
250 MG
955.00 CHF
500 MG
1 478.90 CHF
1 G
1 884.50 CHF
2.5 G
3 649.90 CHF
5 G
5 378.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-337316-50MG
472.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3/c1-13-5(11)2-4-3-9-7(8)10-6(4)12/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,12)
Clé InChI
SMIHXOOEXLRWJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337316