ENAH9453DA0D
Enamine
methyl 4-(pyrrolidin-3-yl)benzoate hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-25745503-100MG
345.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-25745503-100MG
345.30 CHF
Iupac Name
methyl 4-(3-pyrrolidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)10-4-2-9(3-5-10)11-6-7-13-8-11;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H
Clé InChI
DLPDERQRONOKLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25745503