Principaux documents
ENAH942F2B55
Enamine
methyl 6-amino-2,2-difluoro-1,3-dioxaindane-5-carboxylate
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-26673834-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26673834-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-amino-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7F2NO4/c1-14-8(13)4-2-6-7(3-5(4)12)16-9(10,11)15-6/h2-3H,12H2,1H3
Clé InChI
BQAOLDPNSRCKPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673834
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673834