ENAH942F2AC3
Enamine
methyl 2-(2-bromo-5-cyanophenyl)acetate
Réf. du fournisseur: EN300-8686407-50MG
436.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-8686407-50MG
436.30 CHF
Iupac Name
methyl (2-bromo-5-cyanophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)5-8-4-7(6-12)2-3-9(8)11/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
NYPJWAPRCOANQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8686407