Principaux documents
ENAH942F293C
Enamine
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-22945330-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-22945330-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-12-8-3-6(9)5(4-11)2-7(8)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
WVMFALARVZUXGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330