Documents
ENAH942F2822
Enamine
7-bromo-3-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.1
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-3-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(13)10(14)12-8/h2-3,5,9,13H,1,4H2,(H,12,14)
Clé InChI
LNGBCFLMWJJIKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866220