Principaux documents
ENAH93E75BA5
Enamine
tert-butyl N-{[1-(chlorosulfonyl)piperidin-4-yl]methyl}carbamate
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-26860846-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.82
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26860846-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((1-(chlorosulfonyl)piperidin-4-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21ClN2O4S/c1-11(2,3)18-10(15)13-8-9-4-6-14(7-5-9)19(12,16)17/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
OBOKUEVSWOTDTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860846
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860846