ENAH93E75AD1
Enamine
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
Réf. du fournisseur: EN300-7563786-50MG
436.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7563786-50MG
436.30 CHF
Iupac Name
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H9FN2/c9-6-4-8-7(11-5-6)2-1-3-10-8/h4-5,10H,1-3H2
Clé InChI
LQCUIARCTARGQL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563786