Principaux documents
ENAH93E754D3
Enamine
2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C13H16N2/c1-10-12(7-8-14)9-13(15-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9,15H,7-8,14H2,1H3
Clé InChI
ABLMBZMIUGUEIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9807544
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9807544