Principaux documents
ENAH93E75369
Enamine
N-methyl-N-(oxolan-3-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-6(9)8(2)7-3-4-10-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
CDXKVRHIBKFDJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027443
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027443