Principaux documents
ENAH93E74F58
Enamine
3-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
100 MG
163.30 €
250 MG
214.00 €
500 MG
362.20 €
1 G
485.70 €
Réf. du fournisseur: EN300-196752-100MG
163.30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
163.30 €
250 MG
214.00 €
500 MG
362.20 €
1 G
485.70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-196752-100MG
163.30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3O3/c8-7(9,10)4-3-1-6(2-3,13-4)5(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,11,12)
Clé InChI
UUMMIYMMUKHONY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501584
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501584