ENAH93E74CF6
Enamine
ethyl 2-fluoro-2-(4-oxocyclohexyl)acetate
Réf. du fournisseur: EN300-26678810-100MG
436.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-26678810-100MG
436.30 CHF
Iupac Name
ethyl 2-fluoro-2-(4-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15FO3/c1-2-14-10(13)9(11)7-3-5-8(12)6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
KBSWSFLKHYVHTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678810