Documents
ENAH93E744B4
Enamine
5-iodopentanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.03
Numéro MDL:
Iupac Name
5-iodopentanenitrile
Inchi Code
1S/C5H8IN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
Clé InChI
BUTKEUQCGYDXBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219772