Principaux documents
ENAH93E7402C
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7021330-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7021330-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
MFRDDJNNRQVJHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330