Principaux documents
ENAH908235CD
Enamine
1-(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
100 MG
199.70 CHF
250 MG
264.70 CHF
500 MG
455.80 CHF
1 G
592.30 CHF
2.5 G
1 117.50 CHF
5 G
1 631.00 CHF
10 G
2 396.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7501726-100MG
199.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
199.70 CHF
250 MG
264.70 CHF
500 MG
455.80 CHF
1 G
592.30 CHF
2.5 G
1 117.50 CHF
5 G
1 631.00 CHF
10 G
2 396.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7501726-100MG
199.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(7-methoxybenzofuran-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-7(12)10-6-8-4-3-5-9(13-2)11(8)14-10;/h3-7H,12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
NZBAYHRFYSMNNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501726
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501726