ENAH90822FBF
Enamine
6-oxo-octahydro-1H-2-benzopyran-4a-carbonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-7494451-50MG
436.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7494451-50MG
436.30 CHF
Iupac Name
6-oxooctahydro-4aH-isochromene-4a-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c11-7-10-3-4-13-6-8(10)1-2-9(12)5-10/h8H,1-6H2
Clé InChI
LSUSLSZODYGGJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494451