Documents
ENAH90822F69
Enamine
5-methyl-2-propyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-2-propylbenzofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-3-4-11-12(13)9-7-8(2)5-6-10(9)14-11/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
TXLIZZCKSCEBML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546572
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546572