Principaux documents
ENAH90822C3E
Enamine
3-[(benzyloxy)carbonyl]-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
50 MG
476.60 CHF
100 MG
687.20 CHF
250 MG
964.10 CHF
500 MG
1 493.20 CHF
1 G
1 902.70 CHF
2.5 G
3 686.30 CHF
5 G
5 430.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7442187-50MG
476.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
476.60 CHF
100 MG
687.20 CHF
250 MG
964.10 CHF
500 MG
1 493.20 CHF
1 G
1 902.70 CHF
2.5 G
3 686.30 CHF
5 G
5 430.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7442187-50MG
476.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((benzyloxy)carbonyl)-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H14O6/c1-22-16(20)13-7-12(15(18)19)8-14(9-13)17(21)23-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
KXMGBNVSBKQICS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442187
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442187