Principaux documents
ENAH90822BDC
Enamine
2-[3-(propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]acetic acid
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-2488179-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2488179-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-isopropyl-5-isoxazolyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-5(2)7-3-6(12-9-7)4-8(10)11/h3,5H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
WTVQJIVEVKJGTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2488179
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2488179