Documents
ENAH908229FB
Enamine
methyl 9-oxa-1-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 9-oxa-1-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-14-10(13)9-2-3-11(12-8-9)4-6-15-7-5-11/h9,12H,2-8H2,1H3
Clé InChI
PXVSPYZOURIRLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536975
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536975