Principaux documents
ENAH90822775
Enamine
tert-butyl 4-[(6-chloropyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
100 MG
232.20 CHF
250 MG
312.80 CHF
500 MG
548.10 CHF
1 G
698.90 CHF
2.5 G
1 324.20 CHF
5 G
1 939.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7538833-100MG
232.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232.20 CHF
250 MG
312.80 CHF
500 MG
548.10 CHF
1 G
698.90 CHF
2.5 G
1 324.20 CHF
5 G
1 939.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.8
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7538833-100MG
232.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-[(6-chloro-2-pyridinyl)oxy]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O3/c1-15(2,3)21-14(19)18-9-7-11(8-10-18)20-13-6-4-5-12(16)17-13/h4-6,11H,7-10H2,1-3H3
Clé InChI
KHHURUBOLSDHDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538833
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538833