Principaux documents
ENAH90822504
Enamine
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7493647-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7493647-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(2)4-6(5-11-8)7(9)10-3/h4H,5H2,1-3H3
Clé InChI
HSMQWWCXYYSPDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647