Documents
ENAH90822027
Enamine
methyl 5-hydroxyquinoline-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-hydroxy-7-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)7-5-9-8(10(13)6-7)3-2-4-12-9/h2-6,13H,1H3
Clé InChI
NZKJXSUTFUWWSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547614
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547614