ENAH659279FC
Enamine
5-[(propan-2-yloxy)methyl]pyridin-2-amine
Réf. du fournisseur: EN300-1257408-100MG
436.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1257408-100MG
436.30 CHF
Iupac Name
5-(isopropoxymethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7(2)12-6-8-3-4-9(10)11-5-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H2,10,11)
Clé InChI
MTRRVZKEXCYKPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257408