Principaux documents
ENAH6592760A
Enamine
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7445575-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7445575-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C6H10NO3P/c1-11(2,10)4-3-5(8)7-6(4)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
RWBWBBNMFSDSOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575